Stampa…
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12067-5G OR12067-100G OR12067-25G
APOSOR12067-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12067-5G APOSOR12067-100G APOSOR12067-25G
2-Chloro-4-methylpyrimidine
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128.56 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C/17mmHg
Punto di fusione: 45…53 °C
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00054434
CAS Number: 13036-57-2