5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12065-10G
OR12065-1G
OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA
108
EUR
APOSOR12065-10G
APOSOR12065-1G
APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formula:
C₅H₆ClN₃ Punto di fusione: 127…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07786313 CAS Number: 27032-63-9 |