N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
OR12061-1G
OR12061-5G
APOSOR12061-1GEA
58
EUR
APOSOR12061-1G
APOSOR12061-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-methoxyphenyl)urea
Formula:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02671069 CAS Number: 65536-40-5 |