Stampa…
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12054-1G OR12054-5G
APOSOR12054-1GEA 285 EUR
APOSOR12054-1G APOSOR12054-5G
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₅H₂₄N₂O₅
Peso molecolare: 312,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973994
CAS Number: 937601-51-9