Stampa…
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12053-1G OR12053-25G OR12053-5G
APOSOR12053-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12053-1G APOSOR12053-25G APOSOR12053-5G
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.04 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462868
CAS Number: 88145-89-5