2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrNO Punto di fusione: 51…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS Number: 49669-13-8 |