Stampa…
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-(hydroxymethyl)piperidine
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 902 EUR
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Formula: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Peso molecolare: 334,24 g/mol
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689741
CAS Number: 937012-94-7