5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆BrNO₂ Punto di fusione: 287…288 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00022705 CAS Number: 7254-19-5 |