Stampa…
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 125 EUR
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₄H₁₉N₃O
Punto di fusione: 187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689731
CAS Number: 785782-25-4