Stampa…
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR12031-1G OR12031-5G
APOSOR12031-1GEA 336 EUR
APOSOR12031-1G APOSOR12031-5G
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Formula: C₂₄H₂₄O₄
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689785
CAS Number: 937602-09-0