Stampa…
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 415 EUR
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formula: C₂₃H₂₂O₄
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689784
CAS Number: 937602-07-8