Stampa…
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR1203-100G OR1203-25G OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA 538 EUR
APOSOR1203-100G APOSOR1203-25G APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865178
CAS Number: 357611-51-9