Stampa…
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR12029-1G OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA 336 EUR
APOSOR12029-1G APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formula: C₂₃H₂₂O₄
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689783
CAS Number: 937602-05-6