Stampa…
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR12027-10G OR12027-1G OR12027-5G
APOSOR12027-10GEA 902 EUR
APOSOR12027-10G APOSOR12027-1G APOSOR12027-5G
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Formula: C₂₃H₂₂O₄
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689766
CAS Number: 937601-88-2