Stampa…
1-(Benzyloxy)-4-(2-bromoethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12023-1G OR12023-5G OR12023-10G
APOSOR12023-1GEA 154 EUR
APOSOR12023-1G APOSOR12023-5G APOSOR12023-10G
1-(Benzyloxy)-4-(2-bromoethoxy)benzene
1-(Benzyloxy)-4-(2-bromoethoxy)benzene
Formula: C₁₅H₁₅BrO₂
Peso molecolare: 307,19 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689757
CAS Number: 3351-59-5