Stampa…
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12015-25G OR12015-5G
APOSOR12015-25GEA 227 EUR
APOSOR12015-25G APOSOR12015-5G
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride 95%
2-Amino-N,N-dimethylacetamide hydrochloride
Formula: C₄H₁₁ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08060117
CAS Number: 72287-77-5