Stampa…
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR12014-1G OR12014-5G
APOSOR12014-1GEA 219 EUR
APOSOR12014-1G APOSOR12014-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₅Br₂N₃
Peso molecolare: 326,99 g/mol
Punto di fusione: 313…315 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689714
CAS Number: 937601-73-5