Stampa…
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6,8-dibromoquinoline-3-carboxamide
OR12013-1G OR12013-5G
APOSOR12013-1GEA 219 EUR
APOSOR12013-1G APOSOR12013-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Formula: C₁₀H₇Br₂N₃O
Peso molecolare: 345 g/mol
Punto di fusione: 283…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689708
CAS Number: 937601-68-8