Stampa…
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-4-propoxybenzeneboronic acid, (3-Methyl-4-propoxyphenyl)boronic acid
OR1201-1G OR1201-5G
APOSOR1201-1GEA 30.6 EUR
APOSOR1201-1G APOSOR1201-5G
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
4-Propoxy-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₃
Peso molecolare: 194,0400 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659872
CAS Number: 279262-88-3