3-Hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₂ Punto di ebollizione: 191 °C/50mmHg Punto di fusione: 100…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003368 CAS Number: 100-83-4 EINECS: 202-892-9 |