Stampa…
4-Nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 49.5 EUR
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyde 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₃
Peso molecolare: 151,12 g/mol
Punto di fusione: 103…106 °C
Densità: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007346
CAS Number: 555-16-8
EINECS: 209-084-5