Stampa…
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12007-100MG OR12007-1G OR12007-5G
APOSOR12007-100MGEA 114 EUR
APOSOR12007-100MG APOSOR12007-1G APOSOR12007-5G
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol 98%
5-Amino-2,2-dimethyl-pentan-1-ol
Formula: C₇H₁₇NO
Peso molecolare: 131,22 g/mol
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043626
CAS Number: 13532-77-9