Stampa…
5-Methylisophthalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12006-100G OR12006-25G OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA 66.7 EUR
APOSOR12006-100G APOSOR12006-25G APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Formula: C₉H₈O₄
Punto di fusione: 299…303 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013986
CAS Number: 499-49-0
EINECS: 207-881-2