Stampa…
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 27.7 EUR
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 215 °C
Densità: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101764
CAS Number: 7686-77-3