Stampa…
2-Formyl-6-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
OR12003-25G OR12003-5G
APOSOR12003-25GEA 101 EUR
APOSOR12003-25G APOSOR12003-5G
2-Formyl-6-picoline
2-Formyl-6-picoline
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di fusione: 31…33 °C
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006291
CAS Number: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8