2,5-Dibromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃Br₂N Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: 92…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006221 CAS Number: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |