Stampa…
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 21.9 EUR
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006323
CAS Number: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9