Stampa…
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrCl₂NO₂
Punto di fusione: 60…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780670
CAS Number: 93361-94-5