Stampa…
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11997-1G OR11997-5G
APOSOR11997-1GEA 188 EUR
APOSOR11997-1G APOSOR11997-5G
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 55488-81-8