Stampa…
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-isopropyl-1H-pyrazole
OR11985-1G OR11985-5G
APOSOR11985-1GEA 58.2 EUR
APOSOR11985-1G APOSOR11985-5G
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
4-Bromo-1-isopropylpyrazole
Formula: C₆H₉BrN₂
Peso molecolare: 189,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801021
CAS Number: 313735-62-5