Stampa…
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR11980-1G OR11980-25G OR11980-5G
APOSOR11980-1GEA 26.1 EUR
APOSOR11980-1G APOSOR11980-25G APOSOR11980-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Punto di fusione: 90…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06801736
CAS Number: 659742-21-9