Stampa…
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected, 1-tert-Butyl 4-methyl piperidine-1,4-dicarboxylate
OR11974-100G OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA 40.8 EUR
APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso molecolare: 243,2994 g/mol
Punto di fusione: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183584
CAS Number: 124443-68-1