Stampa…
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11972-25G OR11972-5G
APOSOR11972-25GEA 43.5 EUR
APOSOR11972-25G APOSOR11972-5G
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Punto di fusione: 51…53 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009964
CAS Number: 38289-29-1