Stampa…
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11971-1G OR11971-5G OR11971-100MG
APOSOR11971-1GEA 234 EUR
APOSOR11971-1G APOSOR11971-5G APOSOR11971-100MG
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
2-(Morpholinosulphonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878327
CAS Number: 957062-65-6