Stampa…
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholine
OR11965-1G OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA 129 EUR
APOSOR11965-1G APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Punto di fusione: 149…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466219
CAS Number: 22177-92-0