Stampa…
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11964-1G OR11964-5G
APOSOR11964-1GEA 75.7 EUR
APOSOR11964-1G APOSOR11964-5G
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
4-(6-Chloropyridazin-3-yl)morpholine
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 199,6375 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00574575
CAS Number: 17259-32-4