Stampa…
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 126 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formula: C₉H₇N₃O
Punto di fusione: 215…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801017
CAS Number: 834869-04-4