Stampa…
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 1,4-Bis(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,4-Phenylenediboronic acid, pinacol ester
OR11953-1G OR11953-5G
APOSOR11953-1GEA 51 EUR
APOSOR11953-1G APOSOR11953-5G
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Formula: C₁₈H₂₈B₂O₄
Peso molecolare: 330,04 g/mol
Punto di fusione: 241…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08276852
CAS Number: 99770-93-1