Stampa…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 27.7 EUR
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Punto di fusione: 106…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659858
CAS Number: 89694-46-2