Stampa…
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
OR11949-1G OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA 176 EUR
APOSOR11949-1G APOSOR11949-250MG
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Formula: C₇H₅BrCl₂
Peso molecolare: 239,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801039
CAS Number: 115615-19-5