Stampa…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 16.1 EUR
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00046076
CAS Number: 6314-23-4