Stampa…
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR11945-1G OR11945-5G
APOSOR11945-1GEA 104 EUR
APOSOR11945-1G APOSOR11945-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761695
CAS Number: 874-39-5