Stampa…
4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-(methylthio)benzene
OR11944-1G OR11944-5G
APOSOR11944-1GEA 215 EUR
APOSOR11944-1G APOSOR11944-5G
4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
4-Bromo-3-methylthioanisole
Formula: C₈H₉BrS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09801036
CAS Number: 90532-02-8