Stampa…
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR11936-1G OR11936-100MG OR11936-5G
APOSOR11936-1GEA 241 EUR
APOSOR11936-1G APOSOR11936-100MG APOSOR11936-5G
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,0800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800901
CAS Number: 82225-32-9