Stampa…

3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR11933-1G OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA 328 EUR
APOSOR11933-1G APOSOR11933-250MG
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BCl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800882
CAS Number: 957120-97-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR