Stampa…
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-methylaniline
OR11931-1G OR11931-25G OR11931-5G
APOSOR11931-1GEA 19 EUR
APOSOR11931-1G APOSOR11931-25G APOSOR11931-5G
2,6-Dichloro-m-toluidine 90+%
2,6-Dichloro-m-toluidine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Peso molecolare: 176,0432 g/mol
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007676
CAS Number: 64063-37-2