5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR11929-1G
OR11929-100MG
OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA
418
EUR
APOSOR11929-1G
APOSOR11929-100MG
APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formula:
C₁₀H₈N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09801026 CAS Number: 52829-70-6 |