Stampa…
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11919-1G OR11919-5G OR11919-25G
APOSOR11919-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11919-1G APOSOR11919-5G APOSOR11919-25G
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
Peso molecolare: 256,1390 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463697
CAS Number: 5892-99-9