Stampa…
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-propylpyridazin-3-amine
OR11901-5G OR11901-25G OR11901-100G
APOSOR11901-5GEA 72.7 EUR
APOSOR11901-5G APOSOR11901-25G APOSOR11901-100G
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Formula: C₇H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 171,6274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800940
CAS Number: 951885-19-1