Stampa…
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 66.7 EUR
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₈BNO₂
Punto di fusione: 44…50 °C
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06659917
CAS Number: 850567-47-4